Chlorwasserstoff ∼0.5 M in Methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H31570.AE H31570.AP
H31570.AEEA 36.4 EUR
H31570.AE H31570.AP
Chlorwasserstoff ∼0.5 M in Methanol
Chlorwasserstoff
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 12°(54°F) MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
Dichte: 0,8
Flammpunkt: 12 °C (54 °F)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,II