2-Fluor-6-methoxybenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
KM07281.250 KM07281.1
MAYBKM07281.250EA 0 EUR
MAYBKM07281.250 MAYBKM07281.1
2-Fluor-6-methoxybenzamid
2-Fluor-6-methoxybenzamid
Formel: C₈H₈FNO₂
MDL Number: MFCD00277474
CAS-Nummer: 529512-81-0