3-(Chlormethyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
424315-25G
424315-5G
SIAL424315-25GEA
92.5
EUR
SIAL424315-25G
SIAL424315-5G
3-(Chlormethyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₇ClO₂ |
MDL Number:
MFCD00191922 CAS-Nummer: 31719-77-4 |