2-Chlorchinoxalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
136301-1G
136301-5G
SIAL136301-1GEA
27.4
EUR
SIAL136301-1G
SIAL136301-5G
2-Chlorchinoxalin, Sigma-Aldrich®
2-Chloroquinoxaline
Formel:
C₈H₅ClN₂ |
MDL Number:
MFCD00043907 CAS-Nummer: 1448-87-9 EINECS: 215-905-8 |