(4-Methoxyphenyl)magnesiumbromid 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Anisylmagnesium bromide
377421000
377428000
377421000.EA
83.7
EUR
377421000.
377428000.
(4-Methoxyphenyl)magnesiumbromid 1 M in THF, AcroSeal®
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide
Formel:
C₇H₇BrMgO Dichte: 1 g/cm³ Flammpunkt: –21 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013515 CAS-Nummer: 13139-86-1 UN-Nummer: 2924 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Grignard | 0.9 to 1.2 M |