2-(Benzylamino)-5-pyridinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-(Benzylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, N-Benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
H27463.MD H27463.03
H27463.MDEA 82.1 EUR
H27463.MD H27463.03
2-(Benzylamino)-5-pyridinboronsäurepinakolester 95%
2-(Benzylamino)-5-pyridinboronsäurepinakolester
Purity: 95% CAS No.: 1073354-27-4 Molecular Formula: C18H23BN2O2 Formula Weight: 310.20 Melting Point: 135-138° MDL No.: MFCD06798270
Formel: C₁₈H₂₃BN₂O₂
Schmelzpunkt: 135…138 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798270
CAS-Nummer: 1073354-27-4