3-Amino-1-bromisochinolin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromoisoquinolin-3-amine
H50368.03 H50368.06
H50368.03EA 194 EUR
H50368.03 H50368.06
3-Amino-1-bromisochinolin ≥97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Purity: 97+% CAS No.: 13130-79-5 Molecular Formula: C9H7BrN2 Formula Weight: 223.07 MDL No.: MFCD00102193
Formel: C₉H₇BrN₂
Molekulargewicht: 223.07 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102193
CAS-Nummer: 13130-79-5