2-(Benzyloxy)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Benzyloxyphenylboronic acid, (2-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid, 2-Benzyloxybenzeneboronic acid
L20100.03 L20100.06
L20100.03EA 51.7 EUR
L20100.03 L20100.06
2-(Benzyloxy)phenylboronsäure 96%
2-(Benzyloxy)phenylboronsäure
Purity: 96% CAS No.: 190661-29-1 Molecular Formula: C13H13BO3 Formula Weight: 228.06 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 7813704
Formel: C₁₃H₁₃BO₃
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632206
CAS-Nummer: 190661-29-1