N-{[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]sulfonyl}-N-(2,6-dibrom-4-methylphenyl)-3,5-bis(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Thermo Scientific
SEW05306.250
SEW05306.1
MAYBSEW05306.250EA
0
EUR
MAYBSEW05306.250
MAYBSEW05306.1
N-{[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]sulfonyl}-N-(2,6-dibrom-4-methylphenyl)-3,5-bis(trifluormethyl)benzolsulfonamid
N-{[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]sulfonyl}-N-(2,6-dibrom-4-methylphenyl)-3,5-bis(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₂₃H₁₁Br₂F₁₂NO₄S₂ |
MDL Number:
MFCD00662513 CAS-Nummer: 259269-91-5 |