4-Amino-N-(2,4-difluorphenyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Thermo Scientific
RJF00762.250
RJF00762.1
MAYBRJF00762.250EA
0
EUR
MAYBRJF00762.250
MAYBRJF00762.1
4-Amino-N-(2,4-difluorphenyl)benzolsulfonamid
4-Amino-N-(2,4-difluorphenyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₂H₁₀F₂N₂O₂S |
MDL Number:
MFCD01935782 CAS-Nummer: 1717-36-8 |