3-Chlor-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-5-(diethylcarbonyl)phenylboronic acid, (3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR11644-1G
OR11644-5G
APOSOR11644-1GEA
120
EUR
APOSOR11644-1G
APOSOR11644-5G
3-Chlor-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Chlor-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₅BClNO₃ |
MDL Number:
MFCD09800862 CAS-Nummer: 957120-59-1 |