4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H52925.MD H52925.03
H52925.MDEA 60.2 EUR
H52925.MD H52925.03
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Purity: 95% CAS No.: 397843-67-3 Molecular Formula: C10H14BNO3 Formula Weight: 207.04 Melting Point: 162-167° MDL No.: MFCD04039353
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
Schmelzpunkt: 162…167 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039353
CAS-Nummer: 397843-67-3