3-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
H53141.MD
H53141.03
H53141.MDEA
78.8
EUR
H53141.MD
H53141.03
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 832695-88-2
Molecular Formula: C8H10BNO3
Formula Weight: 178.98
Melting Point: 114-124°
MDL No.: MFCD04038918
Formel:
C₈H₁₀BNO₃ Schmelzpunkt: 114…124 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038918 CAS-Nummer: 832695-88-2 |