2-(3-Chlorphenyl)ethylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H30464.03
H30464.06
H30464.03EA
46.5
EUR
H30464.03
H30464.06
2-(3-Chlorphenyl)ethylboronsäurepinakolester ≥97%
2-(3-Chlorphenyl)ethylboronsäurepinakolester
Purity: 97%
Molecular Formula: C14H20BClO2
Formula Weight: 266.58
Refractive Index: 1.4965
MDL No.: MFCD12546188
Formel:
C₁₄H₂₀BClO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12546188 CAS-Nummer: 1315277-53-2 |