N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
40234-25G 40234-5G
SIAL40234-25GEA 855 EUR
SIAL40234-25G SIAL40234-5G
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid
Formel: C₁₄H₃₁NO
MDL Number: MFCD00002049
CAS-Nummer: 1643-20-5
EINECS: 216-700-6