N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid ∼30% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
40236-1L 40236-250ML
SIAL40236-1LEA 201 EUR
SIAL40236-1L SIAL40236-250ML
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid ∼30% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid
Formel: C₁₄H₃₁NO
MDL Number: MFCD00002049
CAS-Nummer: 1643-20-5
EINECS: 216-700-6