3-Amino-4-brom-5-methylisoxazol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine
BTB05698DA
BTB05698EA
MAYBBTB05698DAEA
0
EUR
MAYBBTB05698DA
MAYBBTB05698EA
3-Amino-4-brom-5-methylisoxazol
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Formel:
C₄H₅BrN₂O |
MDL Number:
MFCD00052553 CAS-Nummer: 5819-40-9 |