3-Amino-6-brom-1H-indazol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Bromo-1H-indazol-3-amine

H34095.03 H34095.09
H34095.03EA 52.6 EUR
H34095.03 H34095.09
3-Amino-6-brom-1H-indazol 97%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₆BrN₃
Schmelzpunkt: 227…230 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05665872
CAS-Nummer: 404827-77-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR