Zinn(II)tetrafluoroborat 50% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
89669.A1
89669.D5
89669.A1EA
147
EUR
89669.A1
89669.D5
Zinn(II)tetrafluoroborat 50% (w/w) in wässriger Lösung
Tin(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 13814-97-6
Molecular Formula: B2F8Sn
Formula Weight: 292.30
Physical Form: Liquid
Density: 1.670
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00054047
Formel:
B₂F₈Sn Dichte: 1.670 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00054047 CAS-Nummer: 13814-97-6 EINECS: 237-487-6 UN-Nummer: 3264 ADR: 8,III |