Blei(II)tetrafluoroborat 50% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
41956.A1
41956.D5
41956.A1EA
256
EUR
41956.A1
41956.D5
Blei(II)tetrafluoroborat 50% (w/w) in wässriger Lösung
Lead(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 13814-96-5
Molecular Formula: B2F8Pb
Formula Weight: 380.81
Physical Form: Liquid
Density: 1.62
Appearance: Colourless
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00016270
Used in tin-lead electroplating
Formel:
B₂F₈Pb Dichte: 1.62 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016270 CAS-Nummer: 13814-96-5 EINECS: 237-486-0 UN-Nummer: 2922 ADR: 8,III |