3-Pyridazincarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H34341.03
H34341.06
H34341.03EA
64.2
EUR
H34341.03
H34341.06
3-Pyridazincarbonsäure ≥97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formel:
C₅H₄N₂O₂ Schmelzpunkt: ∼ 195 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01646333 CAS-Nummer: 2164-61-6 |