3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L17238.03 L17238.06
L17238.03EA 76.3 EUR
L17238.03 L17238.06
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Purity: 95% CAS No.: 216393-56-5 Molecular Formula: C12H20OSSi Formula Weight: 240.44 Refractive Index: 1.5210
Formel: C₁₂H₂₀OSSi
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318115
CAS-Nummer: 216393-56-5