Okadasäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin sodium salt, OA sodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O7760-10UG
O7760-25UG
O7760-50UG
SIALO7760-10UGEA
114
EUR
SIALO7760-10UG
SIALO7760-25UG
SIALO7760-50UG
Okadasäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Okadaic acid sodium salt
Formel:
C₄₄H₆₇NaO₁₃ Molekulargewicht: 827.00 g/mol |
MDL Number:
MFCD00210208 CAS-Nummer: 209266-80-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...