Okadasäure Natriumsalz ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin sodium salt, OA sodium salt

J62463.XS J62463.XG J62463.IX
J62463.XSEA 517 EUR
J62463.XS J62463.XG J62463.IX
Okadasäure Natriumsalz ≥98%
Okadaic acid sodium salt
Formel: C₄₄H₆₇NaO₁₃
Molekulargewicht: 827.00 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00210208
CAS-Nummer: 209266-80-8
UN-Nummer: 3462
ADR: 6.1 I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR