[3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Lieferant: Thermo Scientific
CC20309.250 CC20309.1
MAYBCC20309.250EA 0 EUR
MAYBCC20309.250 MAYBCC20309.1
[3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
[3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
CAS-Nummer: 113826-87-2