Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
369680010
369680050
ACRO369680010EA
72.3
EUR
ACRO369680010
ACRO369680050
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat 97%
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat
Formel:
C₁₀H₁₀BF₄IN₂ Schmelzpunkt: 137…141 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03703393 CAS-Nummer: 15656-28-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to orange to tan Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |