cis-1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20365.0100
8.20365.1000
8.20365.0100EA
49.7
EUR
8.20365.0100
8.20365.1000
cis-1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
cis-1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid
Formel:
C₈H₁₀O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005926 CAS-Nummer: 13149-00-3 EINECS: 236-086-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 7 g/l (20 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | 30 - 33 °C |
Molar Mass | 154.16 g/mol |
Boiling Point | 296 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.01 hPa (20 °C) |
Flash Point | 152 °C |
Density | 1.23 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 395 °C DIN 51794 |