3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H35421.MD
H35421.03
H35421.MDEA
60
EUR
H35421.MD
H35421.03
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril 95%
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril
Formel:
C₈H₄BrN₃ Schmelzpunkt: 207…209 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659617 CAS-Nummer: 885950-21-0 |