1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1'-Bis(di-t-butylphosphino)ferrocene, 1,1'-Bis[bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ferrocene, DTBPF
L19759.04
L19759.ME
L19759.04EA
210
EUR
L19759.04
L19759.ME
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen ≥98%
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen
Purity: 98%
CAS No.: 84680-95-5
Molecular Formula: C26H44FeP2
Formula Weight: 474.43
Melting Point: 73-78°
MDL No.: MFCD01630818
Formel:
C₂₆H₄₄FeP₂ Schmelzpunkt: 73…78 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01630818 CAS-Nummer: 84680-95-5 |