Erbium(III)oxalat Decahydrat 99.9%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A18420.06 A18420.14 A18420.22
A18420.06EA 23.6 EUR
A18420.06 A18420.14 A18420.22
Erbium(III)oxalat Decahydrat 99.9%
Erbium(III)oxalat Decahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 30618-31-6 Molecular Formula: C6Er2O12.10H2O Formula Weight: 778.73 (598.58anhy) UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00150142
Formel: C₆Er₂O₁₂·10H₂O
Dichte: 2.64
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150142
CAS-Nummer: 30618-31-6
EINECS: 212-764-4
ADR: 6.1,III