Cer(III)oxalat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cerium(III) oxalate hydrate
21122.06 21122.14 21122.22
21122.06EA 36.6 EUR
21122.06 21122.14 21122.22
Cer(III)oxalat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Cer(III)oxalat Hydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 15750-47-7 Molecular Formula: Ce2(C2O4)3.xH2O Formula Weight: 544.29(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,2001 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00150139
Formel: C₆Ce₂O₁₂·H₂O
Schmelzpunkt: Dec.
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150139
CAS-Nummer: 15750-47-7
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2001