4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
H28942.03 H28942.06
H28942.03EA 29.8 EUR
H28942.03 H28942.06
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester ≥97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Purity: 97% CAS No.: 171364-80-0 Molecular Formula: C14H19BO4 Formula Weight: 262.11 Melting Point: 77-81° MDL No.: MFCD02179438
Formel: C₁₄H₁₉BO₄
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179438
CAS-Nummer: 171364-80-0