Ethylvanillat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
L05798.09 L05798.18
L05798.09EA 66.9 EUR
L05798.09 L05798.18
Ethylvanillat ≥97%
Ethylvanillat
Purity: 97% CAS No.: 617-05-0 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 42-46° Boiling Point: 293° MDL No.: MFCD00017269
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Siedepunkt: 293 °C
Schmelzpunkt: 42…46 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017269
CAS-Nummer: 617-05-0
EINECS: 210-503-9