2-Formylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1H-Imidazole-2-carbaldehyde, Imidazole-2-carboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
272000-1G 272000-5G
SIAL272000-1GEA 42.4 EUR
SIAL272000-1G SIAL272000-5G
2-Formylimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Formylimidazol
Formel: C₄H₄N₂O
Molekulargewicht: 96.09 g/mol
MDL Number: MFCD00003544
CAS-Nummer: 10111-08-7