2-Formylimidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Imidazole-2-carbaldehyde, Imidazole-2-carboxaldehyde
L13883.06 L13883.14
L13883.06EA 112 EUR
L13883.06 L13883.14
2-Formylimidazol ≥97%
2-Formylimidazol
Purity: 97% CAS No.: 10111-08-7 Molecular Formula: C4H4N2O Formula Weight: 96.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 4371302 MDL No.: MFCD00003544
Formel: C₄H₄N₂O
Molekulargewicht: 96.09 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 205 °C (Zers.)
MDL Number: MFCD00003544
CAS-Nummer: 10111-08-7