Industriehandschuhe, Monsun® 105
Lieferant: KCL by Honeywell
105.7 105.8 105.9 105.10
112-1225EA 14.3 EUR
112-1225 112-1226 112-1227 112-1228
Industriehandschuhe, Monsun® 105
Handschuhe
Diese eng anliegenden Unterziehhandschuhe aus Baumwolle mit Strickbund und Nitrilbeschichtung an der Innenhand eignen sich ideal für Präzisionsarbeiten.
  • Feuchtigkeitsabweisend, äußerst atmungsaktiv
  • Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Test-Verfahren)
  • Besonders eng anliegend für Anwendungen, die Feingefühl benötigen
  • Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Zusätzlicher Schutz des Handgelenks
Geeignete Anwendungsbereiche sind Montage, Logistik, Kleinteilfertigung, Lager- und Verpackungsarbeiten, Metallverarbeitung, Feinmechanik sowie Elektronik- und Automobilindustrien.
Thickness: 0,75 ± 0,05 mm
Colour: Yellow/white
EN 388 (2111), Cat. II Food contact approved
Zertifizierungen: EN 388 (2111); Kat. II
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen