Schnittschutzhandschuhe, Camapur® Cut 620
Lieferant: KCL by Honeywell
620.9 620.10 620.11 620.6 620.7 620.8
KCHL620.9EA 5080 EUR
KCHL620.9 KCHL620.10 KCHL620.11 KCHL620.6 KCHL620.7 KCHL620.8
Schnittschutzhandschuhe, Camapur® Cut 620
Handschuhe
Diese nahtlosen Handschuhe mit HPPE-Futter sind mit einem Strickbund und einer schützenden PU-Beschichtung an der Innenhand versehen.
  • Die PU-Beschichtung sorgt für Griffsicherheit auch beim Umgang mit nassen, rutschigen oder leicht geölten Teilen
  • Elastische Strickbünchen für besseren Tragekomfort
  • Feuchtigkeitsabweisend, hohe mechanische Beständigkeit
  • Frei von allergieauslösenden Stoffen wie Thiurame und Dithiocarbamaten
Ideal für Montagearbeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung und Verarbeitung von Kunststoffprofilen.
Thickness: 1,2 ± 0,1 mm
Colour: White/grey
EN 388 (4342), Cat. II
Zertifizierungen: EN 388 (4342), Kat. II