ESD-Arbeitsschuhe, Sandalen, HACCP, Tiefbett Synthetik, Traunstein, 51846
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
5.1846.01.35 5.1846.01.36 5.1846.01.37 5.1846.01.38 5.1846.01.39 5.1846.01.40 5.1946.01.41 5.1946.01.42 5.1946.01.43 5.1946.01.44 5.1946.01.45 5.1946.01.46 5.1946.01.47 5.1946.01.48
SCRR5.1846.01.35EA 54.1 EUR
SCRR5.1846.01.35 SCRR5.1846.01.36 SCRR5.1846.01.37 SCRR5.1846.01.38 SCRR5.1846.01.39 SCRR5.1846.01.40 SCRR5.1946.01.41 SCRR5.1946.01.42 SCRR5.1946.01.43 SCRR5.1946.01.44 SCRR5.1946.01.45 SCRR5.1946.01.46 SCRR5.1946.01.47 SCRR5.1946.01.48
ESD-Arbeitsschuhe, Sandalen, HACCP, Tiefbett Synthetik, Traunstein, 51846
Schuhe und Stiefel
Arbeitssandalen mit tiefer Form aus ungewebten Fasern mit PU-Beschichtung sowie rutschfester und antistatischer „A4“-Nitrilgummisohle.
  • Anatomisch geformte, stabilisierende, integrierte Einlegesohle aus Kork/Latex
  • Einlegesohle mit gepolstertem Absatz, Knöchelstütze und Zehenspreizer
  • Fersendämpfung
Verwendung als ESD und in Küchen.
Farbe: Weiß
Breite: 9
Gewicht: 260 g
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, SRC