Reinraum-Shirts, langärmlig, 7R014
Lieferant: FRISTADS KANSAS
100640520L 100640520M 100640520S 100640520XL 100640520XS 1006405202XL 1006405203XL
KWIN100640520LEA 44.5 EUR
KWIN100640520L KWIN100640520M KWIN100640520S KWIN100640520XL KWIN100640520XS KWIN1006405202XL KWIN1006405203XL
Reinraum-Shirts, langärmlig, 7R014
Arbeitskleidung
Diese langärmligen Shirts sind hergestellt aus XA80-Material und bestehen zu 100% aus Endlosfilament-Polyester mit feuchtigkeitsabführenden Eigenschaften. Die Struktur erinnert an feine Seide.
  • Rundhals-Ausschnitt
  • Feuchtigkeitsabführend
  • Geeignet als Unterwäsche
Tests haben gezeigt, dass das Material auch als Vorfilter funktioniert. Komplette Unterwäsche aus diesem Material in Kombination mit Reinraum-Arbeitskleidung erhöht die Partikelfiltration um bis zu 50%.
Gewicht: 99 g/m²