Schutzhelm mit Visier, Endurance, PW55
Lieferant: Portwest
PW55RBR PW55RER PW55WHR PW55YER
PRTWPW55RBREA 22.2 EUR
PRTWPW55RBR PRTWPW55RER PRTWPW55WHR PRTWPW55YER
Schutzhelm mit Visier, Endurance, PW55
Schutzhelme Schutzhelme
Der innovative PW55 verfügt über ein am Helm befestigtes, einziehbares Sicherheitsvisier. Die Schale besteht aus robustem, spritzgegossenem ABS-Material mit hoher Dichte.
  • Ausgestattet mit einem selbsteinstellenden Sechspunkt-Ratschensystem mit Radaufhängung
  • Breite Nylonbänder (2 cm), absorbierendes Kronen- und Stirnpolster
  • Geeignet für Temperaturen bis –30 °C
  • Kompatibel mit aufsteckbarem Gehörschutz: PW42
Größe 520 bis 620 mm
Zertifizierungen: EN 397; EN166 1B AS, AF
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen