Schutzhelm, Endurance Plus, PW54
Lieferant: Portwest
PW54RBR PW54RER PW54WHR PW54YER
PRTWPW54RBREA 22.2 EUR
PRTWPW54RBR PRTWPW54RER PRTWPW54WHR PRTWPW54YER
Schutzhelm, Endurance Plus, PW54
Schutzhelme Schutzhelme
Dieser vollständig zertifizierte ABS-Helm verfügt über einen Schmelzmetallschutz und ein einziehbares Visier.
  • Sechs-Punkt selbstjustierendes Ratschensystem
  • Kann bei Temperaturen von −30 °C getragen werden
Größe 520 bis 620 mm
EN 397
Zertifizierungen: DE 397, EN166 1 B 9
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen