Chemical resistant overalls, BizTex® Microporous, ST40
Lieferant: Portwest
ST40WHRL
ST40WHRM
ST40WHRXL
ST40WHRXXL
ST40WHRS
ST40WHRXXXL
PRTWST40WHRLEA
214
EUR
PRTWST40WHRL
PRTWST40WHRM
PRTWST40WHRXL
PRTWST40WHRXXL
PRTWST40WHRS
PRTWST40WHRXXXL
Chemical resistant overalls, BizTex® Microporous, ST40
Einweg-Kleidung