Sicherheitsschränke, Typ 90, Q-CLASSIC-90
Lieferant: asecos
30001040 30001041 30001046 30001047 30001048 30001049 30001050 30041040 30041041 30041046 30041047 30041048 30041049 30041050 30072040 30072041 30072046 30072047 30072048 30072049 30072050 30073040 30073041 30073046 30073047 30073048 30073049 30073050 37586040 3000104033640 37587040
135-2181EA 3590 EUR
135-2181 135-1742 135-2182 135-2183 135-2184 135-2185 135-2186 135-1749 135-2270 135-2366 135-2367 135-2368 135-2369 135-2370 135-2242 135-1753 135-2388 135-2389 135-2390 135-2391 135-2392 135-2393 135-2394 135-2395 135-2396 135-2397 135-2398 135-2399 MSGA37586040 MSGA3000104033640 MSGA37587040
Sicherheitsschränke, Typ 90, Q-CLASSIC-90
Möbel Lagerschränke
Feuerfeste Sicherheitsschränke, Klassifizierung Typ 90 (feuerbeständig bis zu 90 Minuten), sicher, langlebig, robust, sowie mit praktischem Transportsockel und zweifarbigem Schrankdesign.
  • Robuste Konstruktion für Langlebigkeit - Tür mit Dreifach-Türaufhängung, Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, kratz- und stoßfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
  • Einfache, komfortable Handhabung - Türen arretieren in jeder Position, selbstschließend im Brandfall
  • Keine unbefugte Benutzung - Türen abschließbar mit Profilzylinder (Integration in eine Schließablage möglich) und Anzeige des Schließzustandes (rot/grün)
  • Einfacher Transport - integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
  • Einfache Aufstellung - integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Schnelle Inbetriebnahme - integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75 mm) an ein technisches Abluftsystem
Das Zwei-Farben-Konzept mit einer Auswahl von sieben Türfarben (ohne Aufpreis erhältlich) bietet maximale Individualität und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild.
Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Zertifizierungen: Brandkammer-getestet (Typprüfung) in Übereinstimmung mit EN 14470-1
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
GS-geprüft, CE-konform
Konform mit EN 14727 (Labormöbel)
Bestellinformation: Sieben Türfarben stehen zur Auswahl. Lieferung mit oder ohne Innenausstattungspakete. Innenausstattungspakete müssen separat bestellt werden. Das Innenausstattungspaket MSGA34617 (135-2878) kann als Zubehör nur für den Sicherheitsschrank MSGA37586040 bestellt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder wenden Sie sich an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum.
Lieferumfang: Informationen zu Lieferkosten auf Anfrage erhältlich.