Flammfeste Regenhose, Warnschutz, Tielson 5874
Lieferant: SIOEN
5874/278/1XL 5874/278/2XL 5874/278/3XL 5874/278/L 5874/278/M 5874/278/S 5874/279/1XL 5874/279/2XL 5874/279/3XL 5874/279/L 5874/279/M 5874/279/S
SIOE5874/278/1XLEA 128 EUR
SIOE5874/278/1XL SIOE5874/278/2XL SIOE5874/278/3XL SIOE5874/278/L SIOE5874/278/M SIOE5874/278/S SIOE5874/279/1XL SIOE5874/279/2XL SIOE5874/279/3XL SIOE5874/279/L SIOE5874/279/M SIOE5874/279/S
Flammfeste Regenhose, Warnschutz, Tielson 5874
Arbeitskleidung
Diese leichte Hose verfügt über ein wasserabweisendes Gewebe auf der Außenseite und eine feuchtigkeitsanziehende Beschichtung auf der Innenseite. Hergestellt aus 100% Polyestergewebe mit 100% FR-PU-Beschichtung + AST.
  • Hohe Reißfestigkeit
  • Fixiertes flammhemmendes Baumwollfutter
  • Beinverengung durch Druckknöpfe
  • Gummizug in der Taille
  • Verschweißte Nähte
  • Flammhemmendes reflektierendes Band (50 mm)
Die Hose ist wasser- und winddicht, antistatisch und hoch atmungsaktiv.
Gewicht: 250 g/m²
Zertifizierungen: EN 343 (3-3), EN 471 (1-2), EN 1149-5, EN 13034 (PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN ISO 14116 (Innen: Index 3; Außen: Index 1)