Flammfeste Regenjacke, Warnschutz, Gladstone 5729
Lieferant: SIOEN
5729/278/1XL 5729/278/2XL 5729/278/3XL 5729/278/L 5729/278/M 5729/278/S 5729/279/1XL 5729/279/2XL 5729/279/3XL 5729/279/L 5729/279/M 5729/279/S
SIOE5729/278/1XLEA 212 EUR
SIOE5729/278/1XL SIOE5729/278/2XL SIOE5729/278/3XL SIOE5729/278/L SIOE5729/278/M SIOE5729/278/S SIOE5729/279/1XL SIOE5729/279/2XL SIOE5729/279/3XL SIOE5729/279/L SIOE5729/279/M SIOE5729/279/S
Flammfeste Regenjacke, Warnschutz, Gladstone 5729
Arbeitskleidung
Diese leichte, atmungsaktive Hose aus Siopor® FR AST-Gewebe (100% Polyestergewebe mit 100% FR PU-Beschichtung + AST) ist wasser- und winddicht und verfügt über antistatische Eigenschaften. Das feste Baumwollfutter ist schwer entflammbar. Die Hose bietet eine gute Reißfestigkeit und Schutz vor rauen Wetterbedingungen.
  • Zwei Seitenschlitze
  • Knöchel verstellbar durch Klettverschluss
  • Reißverschluss unter der Klappe am Bein
  • Kordelzug in der Taille
Gewicht: 250 g/m²
EN 13034 (Type PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN 14116 (inside index 3; outside index 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (1-2)
Zertifizierungen: EN 13034 (Type PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN 14116 (innerer Index 3; äußerer Index 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (1-2)