Flammfester Warnschutzoverall, Geralton 5634
Lieferant: SIOEN
5634/278/1XL 5634/278/2XL 5634/278/3XL 5634/278/L 5634/278/M 5634/278/S
SIOE5634/278/1XLEA 425 EUR
SIOE5634/278/1XL SIOE5634/278/2XL SIOE5634/278/3XL SIOE5634/278/L SIOE5634/278/M SIOE5634/278/S
Flammfester Warnschutzoverall, Geralton 5634
Arbeitskleidung
Dieser wasser- und winddichte Overall besteht aus Siopor® FR AST, einem Polyestergewebe mit 100% FR PU-Beschichtung + AST. Der Stoff ist hoch atmungsaktiv, außen wasserabweisend und innen feuchtigkeitsanziehend. Mit festem, flammhemmendem Baumwollfutter.
  • Hohe Reißfestigkeit, verschweißte Nähte
  • Große fluoreszierende Fläche für Sicherheit und gute Sichtbarkeit
  • Gerader Kragen, abnehmbare Kapuze, Reißverschluss unter der Klappe mit Klettverschluss
  • Eine eingesetzte Brusttasche, zwei eingesetzte Taschen, eine Innentasche, eine Innentasche zur Aufbewahrung der Kapuze
  • Ärmeltasche, Stifttasche, Napoleontasche, aufgesetzte Tasche am Oberschenkel
  • Kimono-Ärmel, Gummizug am Ärmelende mit verengendem Klettverschluss
  • Reißverschluss unter der Klappe am Bein, Gummizug in der Taille hinten
Gewicht: 250 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 14116 (innerer Index 3, äußerer Index 1), EN 1149-5, EN 13034 (Typ 6), EN 343 (3-3), EN 471 (3-2)