Warnschutz-Verkehrsjacke, 7-in-1, S427
Lieferant: Portwest
S427YERL S427YERM S427YERS S427YERXL S427YERXXL S427YERXXXL S427YER4XL S427YER5XL S427YERXS
PRTWS427YERLEA 142 EUR
PRTWS427YERL PRTWS427YERM PRTWS427YERS PRTWS427YERXL PRTWS427YERXXL PRTWS427YERXXXL PRTWS427YER4XL PRTWS427YER5XL PRTWS427YERXS
Warnschutz-Verkehrsjacke, 7-in-1, S427
Arbeitskleidung
Atmungsaktive Jacke aus 300-Denier-Polyestergarn mit hervorragender Abrieb- und Reißfestigkeit.
  • Mesh-gefüttertes Obermaterial für höchste Atmungsaktivität
  • Zwei-Wege-Reißverschluss vorne mit Druckknopfpatte und abnehmbarer Kapuze
  • Zwei große aufgesetzte Taschen mit Druckknopfverschluss, verdeckte Kartentasche
  • Abnehmbare, wendbare Thermoweste mit Handytasche
  • Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss und elastische Bündchen
Die PU-Beschichtung an der Innenseite macht den Stoff langlebig und wasserdicht. Die wasser- und fleckenabweisende Beschichtung auf der Außenseite hilft, das Kleidungsstück sauber zu halten. Futter aus Nylonnetz. Die herausnehmbare Thermoweste mit Wattierung besteht aus 65% Polyester und 35% Baumwolle.
Jackengewicht: 190 g/m²
Gewicht Nylonnetz: 60 g/m²
Gewicht Thermoweste 70 g/m²
Gewicht Wattierung: 160 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 20471 (Klasse 3), EN 343 (3-3)