Thermoweste, Classic, S415
Lieferant: Portwest
S415NARXL S415NARL S415NARM S415NARS S415NARXXL S415NARXXXL S415BKRXS S415BKRM S415BKRS S415BKRL S415BKRXL S415BKRXXL S415BKRXXXL
PRTWS415NARXLEA 38.3 EUR
PRTWS415NARXL PRTWS415NARL PRTWS415NARM PRTWS415NARS PRTWS415NARXXL PRTWS415NARXXXL PRTWS415BKRXS PRTWS415BKRM PRTWS415BKRS PRTWS415BKRL PRTWS415BKRXL PRTWS415BKRXXL PRTWS415BKRXXXL
Thermoweste, Classic, S415
Arbeitskleidung
Diese Thermoweste im klassischen Stil besteht aus 100% PVC-beschichtetem Polyester. Die Polyester-Fütterung und -Wattierung sorgt für eine zusätzliche Wärmeschicht. Ideal für den Einsatz im Freien.
  • Frontreißverschluss mit aufgesetzter Sturmklappe
  • Brusttasche links als Stift- und Handytasche
  • Unten zwei aufgesetzte Taschen mit Klettverschluss-Klappen, zwei seitlichen Taschen zum Händewärmen
  • Elastischer Tunnelzug-Saum mit Kordelstoppern
  • Weit geschnitten für eine bequeme Passform über der Arbeitskleidung
  • Wasserabweisend
Gewicht (Oberstoff): 160 g/m²
Gewicht (Polyester-Futter): 60 g/m²
Gewicht (Polyester-Wattierung): 200 g/m²