Winter-Fliegerjacke mit abnehmbaren Ärmeln, Tempa 400A
Lieferant: SIOEN
400A/B75/1XL 400A/B75/2XL 400A/B75/3XL 400A/B75/L 400A/B75/M 400A/B75/S 400A/N15/1XL 400A/N15/2XL 400A/N15/3XL 400A/N15/L 400A/N15/M 400A/N15/S
SIOE400A/B75/1XLEA 107 EUR
SIOE400A/B75/1XL SIOE400A/B75/2XL SIOE400A/B75/3XL SIOE400A/B75/L SIOE400A/B75/M SIOE400A/B75/S SIOE400A/N15/1XL SIOE400A/N15/2XL SIOE400A/N15/3XL SIOE400A/N15/L SIOE400A/N15/M SIOE400A/N15/S
Winter-Fliegerjacke mit abnehmbaren Ärmeln, Tempa 400A
Arbeitskleidung
Diese Multifunktionsjacke mit abnehmbaren Ärmeln und herausnehmbarem Fleecefutter lässt sich an jede Witterung anpassen. Sie besteht aus Siopor® Ultra-Gewebe (100% Polyestergewebe mit 100% PU-Beschichtung). Mit herausnehmbarem Fleecefutter im Rumpf (nicht separat tragbar), festem Polyamidfutter im Rumpf und gesteppten Ärmeln.
  • Gerader Kragen mit verstaubarer Kapuze
  • Reißverschluss unter Doppelpatte mit Druckknöpfen
  • Zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei eingesetzte Taschen eine Handytasche, eine Ärmeltasche + Stiftetasche, eine Holstertasche
  • Abnehmbare Ärmel
  • Elastische Bündchen mit Verengung durch Druckknöpfe
  • Elastischer Bund und Verengung durch Druckknöpfe an der Seiten der Taille
  • Verschweißte Nähte
  • Verlängerter Rücken
Rückenlänge: 75 cm
Gewicht: 195 g/m²
Zertifizierungen: EN 340, EN 343 (3-3)
Abnehmbares Futter: EN 14058 (1XXXX)