Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ Executive Oxford FW47
Lieferant: Portwest
FW47BKR43 FW47BKR42 FW47BKR41 FW47BKR40 FW47BKR39 FW47BKR45 FW47BKR46 FW47BKR44 FW47BKR47
PRTWFW47BKR43EA 85.1 EUR
PRTWFW47BKR43 PRTWFW47BKR42 PRTWFW47BKR41 PRTWFW47BKR40 PRTWFW47BKR39 PRTWFW47BKR45 PRTWFW47BKR46 PRTWFW47BKR44 PRTWFW47BKR47
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ Executive Oxford FW47
Schuhe und Stiefel
A premium quality Oxford-style shoe manufactured from full grain leather plus an oil resistant, dual-density PU/PU sole.
  • Shock-absorbent heel
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Colour: Black
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S1P, SRC